Learn More
N-Benzoyl-DL-Alanin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337886
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11337886 10 g 10 Gramm
11347886 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11337886
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13100.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1205-02-3 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
N-Benzoyl-DL-alanine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Benzoyl-DL-Alanin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr geringfügig löslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1205-02-3
Summenformel C10H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.20
MDL-Nummer MFCD00020393
InChI-Schlüssel UAQVHNZEONHPQG-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-benzoyl-dl-alanine, benzoyl-dl-alanine, methylhippuric acid, n-benzoylalanine, alanine, n-benzoyl, benzoylalanine, dl-n-benzoylalanine, 2-phenylformamido propanoic acid, alpha-methylhippuric acid, n-phenylcarbonyl alanine
PubChem CID 71002
ChEBI CHEBI:71167
IUPAC-Name 2-Benzamidopropansäure
SMILES CC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoyl-DL-alanine
Schmelzpunkt 163°C to 167°C
Beilstein 3201778
Löslichkeitsinformationen Very slightly soluble in water.
Menge 10 g
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) ≥97%