Learn More
N-Benzoyl-L-Tyrosin-Ethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460129 25 g 25 Gramm
15450129 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460129 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63434.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3483-82-7 | C18H19NO4 | 313.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3483-82-7
Summenformel C18H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 313.35
MDL-Nummer MFCD00002388
InChI-Schlüssel SRLROPAFMUDDRC-XISACWJONA-N
Synonym n-benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, bz-tyr-oet, ethyl n-benzoyl-l-tyrosinate, btee, ethyl benzoyltyrosinate, benzoyltyrosine ethyl ester, benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, s-ethyl 2-benzamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzoyl-tyr-oet, l-tyrosine, n-benzoyl-, ethyl ester
PubChem CID 77033
IUPAC-Name Ethyl (2S)-2-benzamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat
SMILES CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Beilstein 2223819
Menge 25 g
Formelmasse 313.35
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest