Learn More
N-Benzyl-2-chlor-N-phenylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7040198
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15446348
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59901.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 500873-57-4
Summenformel C20H16ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 321.804
MDL-Nummer MFCD03731396
InChI-Schlüssel OWBLYVPLNRYXED-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 295307
IUPAC-Name N-benzyl-2-Chlor-N-phenylbenzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN(C2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-2-chloro-N-phenylbenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 321.81
Reinheit (%) 97%