Learn More
N-Benzyl-beta-Alanin-Ethylester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11318596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318596 1 g 1 Gramm
11328596 5 g 5 Gramm
11338596 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17652.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23583-21-3
Summenformel C12H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.273
MDL-Nummer MFCD00085541
InChI-Schlüssel HCTJHQFFNDLDPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-benzylamino propanoate, ethyl 3-benzylamino propionate, ethyl n-benzyl-beta-alaninate, n-benzyl-beta-alanine ethyl ester, 3-benzylamino-propionic acid ethyl ester, 3-benzylaminopropionic acid ethyl ester, n-benzyl-3-aminopropionic acid ethyl ester, ethyl n-benzyl-, a-alaninate, ethyl3-benzylamino propanoate
PubChem CID 90196
IUPAC-Name Ethyl 3-(benzylamino)propanoat
SMILES CCOC(=O)CCNCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-beta-alanine ethyl ester
Siedepunkt 150°C (0.2mmHg)
Strukturformel C6H5CH2NHCH2CH2CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.505
Dichte 1.03
Menge 1 g
Formelmasse 207.27
Reinheit (%) 98%