Learn More
N-Benzyldimethylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
5000 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444843 1000 mL 1000 Milliliter
11454843 250 mL 250 Milliliter
11464843 5000 mL 5000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444843 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12191.AU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.30 €
    77.65 € / 1000 Milliliter
    Sparen 16.65 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-83-3 | C9H13N | 135.21 g/mol
N,N-Dimethylbenzylamine is used in the preparation of bis[(N,N-dimethylamino)benzyl] selenide. It acts as a catalyst in the curing reaction of formulations of diglycidyl ether of bisphenol A and tetrahydrophthalic anhydride. It undergoes directed ortho metalation with butyl lithium. It reacts with methyl iodide to get ammonium salt, which is used as phase transfer catalysts. Further, it is used as a catalyst for the formation of polyurethane foams and epoxy resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylbenzylamin kommt bei der Herstellung von Bis[(N,N-Dimethylamino)benzyl]-selenid zum Einsatz. Es wirkt als Katalysator bei der Aushärtungsreaktion von Formulierungen aus Bisphenol-A-diglycidylether und tetrahydrophthalischem Anhydrid. Es durchläuft eine gezielte Ortho-Metallierung mit Butyllithium. In einer Reaktion mit Methyliodid ergibt es Ammoniumsalz, das als Phasentransferkatalysator dient. Darüber hinaus dient es als Katalysator bei der Bildung von Polyurethanschaum und Epoxidharzen.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-83-3
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00008329
InChI-Schlüssel XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylbenzylamine, benzyldimethylamine, n-benzyldimethylamine, dimethylbenzylamine, bdma, benzenemethanamine, n,n-dimethyl, benzyl-n,n-dimethylamine, n-phenylmethyl dimethylamine, n,n-dimethylbenzenemethanamine, araldite accelerator 062
PubChem CID 7681
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1-Phenylmethanamin
SMILES CN(C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyldimethylamine
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 0.9
Siedepunkt 183°C to 184°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.501
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2619
Beilstein 1099620
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) ≥98%