Learn More
N-Benzylaminoethanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442898 500 g 500 Gramm
11452898 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442898 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16866.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-63-2 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Has Pharmaceutical applications. N-Benzylethanolamine is used in the synthesis of imidazoles as potent calcitonin (CGRP) antagonists. Also it aids in the preparation of benzofused hydroxamix acids, as useful fragments for the synthesis of histone deacetylase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hat pharmazeutische Anwendungen. N-Benzylethanolamin wird bei der Synthese von Imidazolen als potente Calcitonin (CGRP)-Antagonisten verwendet. Außerdem hilft es bei der Herstellung von benzofusionierten Hydroxamix-Säuren, als nützliche Fragmente für die Synthese von Histon-Deacetylase-Inhibitoren.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 162 g/l bei 25 °C
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-63-2
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
MDL-Nummer MFCD00002840
InChI-Schlüssel XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm
PubChem CID 4348
IUPAC-Name 2-(Benzylamino)ethanol
SMILES OCCNCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylethanolamine
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.063
pH 11
Siedepunkt 240°C
Flammpunkt 130°C (266°F)
Brechungsindex 1.543
Menge 500 g
Beilstein 775164
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 162g/L (25°C).
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) 96%