missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Benzylhydroxylamine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30968262
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30968262 5 g
30967382 100 g
30957226 1 kg
30958591 500 g
30957210 25 g
30955606 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30968262 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1434905g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
CAS 29601-98-7
Summenformel C7H10ClNO
MDL-Nummer MFCD00043377
Menge 5 g
SMILES ONCC1=CC=CC=C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 159.61
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.