Learn More
N-Benzylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021424
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11468760
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13746.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
N-Benzylmethylamine is used in the production of dyes. It can be also used as catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Benzylmethylamin kommt bei der Herstellung von Farbstoffen zum Einsatz. Es kann auch als Katalysator für petrochemische Additive verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (65 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-67-3
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00008289
InChI-Schlüssel RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
IUPAC-Name N-Methyl-1-phenylmethanamin
SMILES CNCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylmethylamine
Schmelzpunkt -55°C
Dichte 0.94
pH 10
Siedepunkt 184°C to 188°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel C6H5CH2NHCH3
Brechungsindex 1.523
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2922
Beilstein 606221
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (65g/L at 20°C).
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Benzylmethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Benzylmethylamine