Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-2-Methylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479628
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15479628 5 g 5 Gramm
15469628 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15479628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63119.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15030-72-5
Summenformel C12H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 237.255
MDL-Nummer MFCD00004190
InChI-Schlüssel QKVCSJBBYNYZNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-aib-oh, n-cbz-2-methylalanine, 2-benzyloxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, n-cbz-2-amino-2-methylpropanoic acid, z-2-aminoisobutyric acid, z-2-methylalanine, n-carbobenzyloxy-2-methylalanine, 2-carbobenzoxyamino isobutyric acid, n-benzyloxy carbonyl-2-methylalanine, alanine, 2-methyl-n-phenylmethoxy carbonyl
PubChem CID 294936
IUPAC-Name 2-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES CC(C)(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-2-methylalanine
Schmelzpunkt 65°C to 69°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 2218009
Menge 5 g
Formelmasse 237.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver