Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-4-trans-Hydroxy-L-Prolin-Methylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055417
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15438626
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63993.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64187-48-0
Summenformel C14H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 279.29
MDL-Nummer MFCD00055851,MFCD09954933,MFCD09954934
InChI-Schlüssel VVKAGQHUUDRPOI-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-hyp-ome, 2s,4r-1-benzyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-cbz-l-4-hydroxyproline methyl ester, 1-benzyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-cbz-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-n-cbz-4-hydroxy-l-proline methyl ester, l-zhprome, z-l-hyp-ome, z-hydroxy-l-proline methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-hydroxy-, 2-methyl 1-phenylmethyl ester, 2s,4r
PubChem CID 688411
IUPAC-Name 1-O-benzyl 2-O-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1CC(O)CN1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-4-trans-hydroxy-L-proline methyl ester
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Formelmasse 279.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig