Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-Beta-Alanin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonyl-beta-alanine |
| Schmelzpunkt | 105°C to 107°C |
| Strukturformel | C6H5CH2OCONHCH2CH2CO2H |
| Beilstein | 1882542 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 223.23 |
| Reinheit (%) | 98% |