Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Asparaginsäure-4-tert-Butylester-1-Methylester, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460097
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15460097
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66384.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63327-57-1
Summenformel C17H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 337.372
MDL-Nummer MFCD00270581
InChI-Schlüssel HHCORPWNIMSWJP-ZDUSSCGKSA-N
Synonym z-asp otbu-ome, s-4-tert-butyl 1-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino succinate, z-l-aspartic acid beta-tert-butyl ester alpha-methyl ester, 4-tert-butyl 1-methyl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino butanedioate, z-l-asp otbu-ome, 4-tert-butyl 1-methyl n-benzyloxy carbonyl-l-aspartate, n-benzyloxycarbonyl-l-aspartic acid 1-methyl 4-tert-butyl ester, s-2-benzyloxycarbonylamino-succinic acid 4-tert-butyl ester 1-methyl ester
PubChem CID 10593022
IUPAC-Name 4-O-tert-butyl 1-O-methyl (2S)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butandioat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)OC)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester 1-methyl ester
Farbe Weiß
Beilstein 2601725
Menge 5 g
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver