Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Glutaminylglycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056269
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15482459
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H65088.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6610-42-0 | C15H19N3O6 | 337.332 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6610-42-0
Summenformel C15H19N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 337.332
MDL-Nummer MFCD00055926
InChI-Schlüssel SOUXAAOTONMPRY-NSHDSACASA-N
Synonym z-gln-gly-oh, s-2-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanamido acetic acid, benzyloxycarbonyl-l-glutaminylglycine, cbz-l-gln-gly-oh, benzyloxy carbonyl-l-glutaminylglycine, s-2-5-amino-2-benzyloxy carbonyl-amino-5-oxopentanamido acetic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-carbamoylbutanamido acetic acid, 2-2s-5-amino-5-oxo-2-phenylmethoxycarbonylamino pentanoyl amino acetic acid
PubChem CID 6994993
IUPAC-Name 2-[[(2S)-5-amino-5-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoyl]amino]essigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutaminylglycine
Beilstein 2179068
Menge 250 mg
Formelmasse 337.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest