Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Valin-N-Succinimidylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448196
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15448196 5 g 5 Gramm
15458196 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15448196
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63253.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3496-11-5 | C17H27ClN8O5 | 458.90 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester, is an amino acid which is widely used in pharmaceutical and food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-benzyloxycarbonyl-L-Valin-N-Succinimidylester, ist eine Aminosäure, die in der pharmazeutischen und Nahrungsmittelindustrie weit verbreitet ist.
Löslichkeit
Löslich in 1 mmol in 2 ml DCM.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3496-11-5
MDL-Nummer MFCD00053547
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Farbe Weiß
Summenformel C17H27ClN8O5
Beilstein 1555287
Synonym blasticidin s hcl
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1mmol in 2mL DCM.
InChI-Schlüssel YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
IUPAC-Name (2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(methyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carbonsäure; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 458.90
Menge 5 g
PubChem CID 124080960
Formelmasse 348.35
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver