Learn More
N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494558
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16494558 10 mg -
16473126 25 mg 25 Milligramm
16471016 200 mg -
16425416 100 mg 100 Milligramm
16420867 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494558 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112085
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine is an agent with carcinogenic activity.
N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine is an agent with carcinogenic activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine
Physikalische Form Oil
CAS 53609-64-6
Farbe Light Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H14N2O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym DHPN Di(2-hydroxypropyl)nitrosamine Diisopropanolnitrosamine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (770.70 mM)
SMILES O=NN(CC(O)C)CC(O)C
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research