Learn More
n-Boc-1,3-Diaminopropan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449460 5 g 5 Gramm
11439460 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449460 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50304.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75178-96-0 | C8H19N2O2 | 175.25 g/mol
N-Boc-1,3-diaminopropane is used in the preparation of spermidine analogues as well as in the preparation of pharmacologically active compounds. It is also used in suzuki reaction. Further, it is used in the preparation of [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-1,3-Diaminopropan wird bei der Herstellung von Spermidin-Analoga sowie bei der Herstellung pharmakologisch aktiver Verbindungen verwendet. Wird auch in der Suzuki-Reaktion verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-Carbaminsäure-tert-Butylester verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75178-96-0
Summenformel C8H19N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 175.25
MDL-Nummer MFCD00210021
InChI-Schlüssel POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-O
Synonym n-boc-1,3-propanediamine, n-boc-1,3-diaminopropane, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate, tert-butyl 3-aminopropyl carbamate, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-aminopropylcarbamate, 1-boc-amino-1,3-propanediamine, 3-amino-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-t-boc-1,3-propanediamine, n-tert-butoxycarbonyl-1,3-diaminopropane
PubChem CID 2735700
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC[NH3+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-1,3-diaminopropane
Schmelzpunkt ∼22°C
Strukturformel (CH3)3COCONHCH2CH2CH2NH2
UN-Nummer UN3259
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol.
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(3-aminopropyl)carbamat
Menge 5 g
Formelmasse 174.24
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Boc-1,3-diaminopropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-diaminopropane