Learn More
N-BOC-1,3-Diaminopropan, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11955531 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
11945531 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955531 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442730050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75178-96-0 | C8H19N2O2 | 175.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75178-96-0
Summenformel C8H19N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 175.25
MDL-Nummer MFCD00210021
InChI-Schlüssel POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-O
Synonym n-boc-1,3-propanediamine, n-boc-1,3-diaminopropane, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate, tert-butyl 3-aminopropyl carbamate, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-aminopropylcarbamate, 1-boc-amino-1,3-propanediamine, 3-amino-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-t-boc-1,3-propanediamine, n-tert-butoxycarbonyl-1,3-diaminopropane
PubChem CID 2735700
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(3-aminopropyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC[NH3+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-1, 3-diaminopropane
Schmelzpunkt 22.0°C
Siedepunkt 94.0°C to 96.0°C (0.2 Torr)
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CHOC(O)NH(CH2)3NH2
Dichte 0.9980g/mL
Menge 5 mL
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) 97%
Relative Dichte 0.998
Physikalische Form Flüssig