Learn More
N-Boc-1,6 -diaminohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389955 1 g 1 Gramm
11399955 5 g 5 Gramm
11309965 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19948.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 51857-17-1 | C11H24N2O2 | 216.325 g/mol
N-Boc-1,6-diaminohexane is used to prepare 1,3-Bis[6-(Boc-amino)hexyl]urea by reacting with carbonyl dichloride in the presence of triethylamine. Further, it is used as a reagent for the introduction of a C6-spacer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-1,6-Diaminohexan wird zur Herstellung von 1,3-Bis[6-(Boc-amino)hexyl]Harnstoff durch Reaktion mit Carbonyldichlorid in Gegenwart von Triethylamin verwendet. Wird darüber hinaus als Reagenz zur Herstellung eines C6-Spacers verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51857-17-1
Summenformel C11H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 216.325
MDL-Nummer MFCD00671489
InChI-Schlüssel RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733170
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(6-aminohexyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-1,6-diaminohexane
Siedepunkt 106°C to 110°C (0.3mmHg)
Brechungsindex 1.461
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2089264
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane and ethyl acetate.
Dichte 0.965
Menge 1 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Formelmasse 216.33
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,6-diaminohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,6-diaminohexane