Learn More
N-Boc-1,6 -Diaminohexan-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358836 1 g 1 Gramm
11368836 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19487.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65915-94-8 | C11H25ClN2O2 | 252.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65915-94-8
Summenformel C11H25ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.78
MDL-Nummer MFCD00039072
InChI-Schlüssel JSBWQIZQJOQPFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,6-hexanediamine hydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-boc-1,6-diamino-hexane hydrochloride, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-6-aminohexyl tert-butoxy carboxamide, chloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate monohydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hcl, acmc-1b5cm, n-1-boc-1,6-diaminohexane . hcl, n-boc-1,6-hexanediamine hcl
PubChem CID 3017638
IUPAC-Name tert-Butyl N-(6-aminohexyl)carbamat;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-1,6-diaminohexane hydrochloride
Schmelzpunkt ∽164°C (decomposition)
Beilstein 3631740
Menge 1 g
Formelmasse 252.79
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 98%