Learn More
N-Boc-2-Cyano-D-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15418968 250 mg 250 Milligramm
15408968 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62452.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261380-28-3
Summenformel C15H18N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 290.32
MDL-Nummer MFCD01862940
InChI-Schlüssel AJHPGXZOIAYYDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-2-cyano-d-phenylalanine, boc-d-2-cyanophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2-cyanophenyl propanoic acid, boc-d-phe 2-cn-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2-cyanophenyl propanoic acid, boc-d-2-cyanophe, boc-d-2-cyano phenylalanine, boc-d-phe 2-cn-oh hplc, d-phenylalanine, 2-cyano-n-1,1-dimethylethoxy ca, 2-cyano-n-2-methyl-2-propanyl oxy carbonyl-d-phenylalanine
PubChem CID 7010029
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1C#N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-2-cyano-D-phenylalanine
Farbe Weiß
UN-Nummer UN3439
IUPAC-Name 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(2-cyanophenyl)Propansäure
Menge 250 mg
Formelmasse 290.31
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver