Learn More
N-Boc-3-(4-Biphenylyl)-D-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440219 5 g 5 Gramm
15450219 250 mg 250 Milligramm
15430219 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440219 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63494.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 128779-47-5 | Molecular Formula: C20H23NO4 | Molecular Weight: 341.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128779-47-5
Summenformel C20H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 341.41
MDL-Nummer MFCD00191185
InChI-Schlüssel NBVVKAUSAGHTSU-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-4,4'-biphenylalanine, boc-d-4,4-biphenylalanine, boc-3-4-biphenylyl-d-alanine, r-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-d-bip-oh, boc-d-4-phenylphenylalanine, boc-4-biphenyl-d-ala, boc-4-phenyl-d-phe-oh, boc-d-bph-oh, boc-d-bip 4,4'-oh
PubChem CID 7019133
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-3-(4-biphenylyl)-D-alanine
IUPAC-Name 3-{[1,1'-Biphenyl]-4-yl}-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}Propanosäure
Menge 5 g
Formelmasse 341.41
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest