Learn More
N-Boc-3-Dimethylamino-D-Alanin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469167
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15469167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52433.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110755-32-3
Summenformel C10H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 232.28
InChI-Schlüssel VCDQZVYJKDSORW-SSDOTTSWSA-N
Synonym n-alpha-boc-r-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, boc-, ?-n,n-dimethylamino-d-ala, boc-beta-n,n-dimethylamino-d-ala, n-tert-butoxycarbonyl-3-dimethylamino-d-alanine, na-boc-r-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, d-alanine,3-dimethylamino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 13850982
IUPAC-Name (2R)-3-(Dimethylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CN(C)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-3-dimethylamino-D-alanine
Menge 250 mg
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 97%