missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-3 -Dimethylamino-L-Alanin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15499567
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499567 1 g 1 Gramm
15409577 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15499567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52810.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 94778-71-9 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol

N-Boc-3-dimethylamino-L-alanine is used as an organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
N-Boc-3-Dimethylamino-L-Alanin wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 94778-71-9
Summenformel C10H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 232.28
MDL-Nummer MFCD02682423
InChI-Schlüssel VCDQZVYJKDSORW-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-aza-l-leucine, n-tert-butoxycarbonyl-3-dimethylamino-l-alanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, boc-, ?-n,n-dimethylamino-l-ala, boc-beta-n,n-dimethylamino-l-ala, na-boc-s-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, n-alpha-boc-s-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-dimethylamino-propionic acid, l-alanine,3-dimethylamino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid
PubChem CID 17998956
IUPAC-Name (2S)-3-(Dimethylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CN(C)C)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Boc-3-dimethylamino-L-alanine
Menge 1 g
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.