Learn More
N-Boc-3-Iod-L-Alanin-Methylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438198 250 mg 250 Milligramm
15418198 1 g 1 Gramm
15428198 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61638.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93267-04-0 | C9H16INO4 | 329.13 g/mol
N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-3-Iodo-L-Alanin-Methylester ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und 1 % Essigsäure.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93267-04-0
Summenformel C9H16INO4
Molekulargewicht (g/mol) 329.13
MDL-Nummer MFCD00216579
InChI-Schlüssel UGZBFCCHLUWCQI-LURJTMIESA-N
Synonym boc-beta-iodo-ala-ome, boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate, n-tert-butoxycarbonyl-3-iodo-l-alanine methyl ester, l-n-boc-3-iodoalanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-3-iodopropanoate, boc-3-iodo-l-ala-ome, n-boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-boc-, a-iodo-ala-ome, methyl 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate
PubChem CID 10903591
SMILES COC(=O)[C@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester
Schmelzpunkt 50°C to 52°C
Farbe Weiß
Beilstein 4422011
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and 1% acetic acid.
IUPAC-Name Methyl(2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-iodopropanoat
Menge 250 mg
Formelmasse 329.13
Empfindlichkeit Light sensitive
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver