Learn More
N-Boc-4-Brom-3-Fluoranilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475698 1 g 1 Gramm
15485698 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15475698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59398.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 868735-43-7 | Molecular Formula: C11H13BrFNO2 | Molecular Weight: 290.132 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 868735-43-7
Summenformel C11H13BrFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 290.132
MDL-Nummer MFCD11976284
InChI-Schlüssel FQLYUJLJZFATNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-bromo-3-fluorophenyl carbamate, tert-butyl n-4-bromo-3-fluorophenyl carbamate, tert-butyl 4-bromo-3-fluorophenylcarbamate, 4-bromo-3-fluoro-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-4-bromo-3-fluoroaniline
PubChem CID 59852943
IUPAC-Name Tert-butyl N-(4-brom-3-fluorphenyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline
Schmelzpunkt 68°C to 70°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 14460051
Formelmasse 290.13
Reinheit (%) 96%