Learn More
N-Boc-4-Bromanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491398 5 g 5 Gramm
15481398 1 g 1 Gramm
15401408 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55226.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 131818-17-2 | C11H14BrNO2 | 272.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131818-17-2
Summenformel C11H14BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 272.14
MDL-Nummer MFCD01006612
InChI-Schlüssel VLGPDTPSKUUHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-bromophenyl carbamate, tert-butyl n-4-bromophenyl carbamate, tert-butyl 4-bromophenylcarbamate, n-boc-4-bromoaniline, n-tert-butoxycarbonyl-4-bromoaniline, metronidazolebenzoate, n-boc 4-bromoaniline, 4-bromo-n-boc aniline, acmc-1c4z5, t-butyl 4-bromophenylcarbamate
PubChem CID 2773608
IUPAC-Name tert-Butyl N-(4-Bromphenyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-4-bromoaniline
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 272.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest