Learn More
N-Boc-5-oxo-D-Prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7039454
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15414928 250 mg 250 Milligramm
15494918 1 g 1 Gramm
15404928 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15414928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58701.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 160347-90-0 | C10H15NO5 | 229.232 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als pharmazeutische Zwischenprodukte und als Anästhetikum verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, von Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 160347-90-0
Summenformel C10H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 229.232
MDL-Nummer MFCD08458561
InChI-Schlüssel MJLQPFJGZTYCMH-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-pyr-oh, r-boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-d-pyroglutamic acid, 2r-1-tert-butoxy carbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2r-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-d-pglu-oh, ambotzbaa5600, n-boc-5-oxo-d-proline
PubChem CID 18645552
IUPAC-Name (2R)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-5-oxopyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-5-oxo-D-proline
Schmelzpunkt 111°C to 116°C
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 250 mg
Formelmasse 229.23
Optische Drehung +35° (c=1 in Chloroform)
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Reinheit (%) 97%