Learn More
N-BOC-Allylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10668540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10668540 10 g Glasflasche 10 Gramm
10832811 50 g Glasflasche 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10668540
Marke: Thermo Scientific Acros 434770100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 78888-18-3 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78888-18-3
Summenformel C8H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.21
InChI-Schlüssel AWARHXCROCWEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl allylcarbamate, tert-butyl n-allylcarbamate, tert-butyl n-prop-2-en-1-yl carbamate, n-boc-allylamine, t-butyl n-allylcarbamate, carbamic acid, 2-propenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209pfu, allyl tert-butyl carbamate, tert-butyl-n-allylcarbamate, n-tertbutoxycarbonyl allyl amine
PubChem CID 4067274
IUPAC-Name tert-Butyl-N-Prop-2-enylcarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-Allylamine
Schmelzpunkt 34.9°C to 38.3°C
Siedepunkt 48.0°C to 50.0°C (1.0mmHg)
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Flammpunkt 79°C
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-allylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.