Learn More
N-Boc-D-Prolin-Methyl-Ester, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15439168
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
73323-65-6
C11H19NO4
229.276
MFCD00190828
WVDGSSCWFMSRHN-MRVPVSSYSA-N
boc-d-pro-ome, boc-d-proline methyl ester, r-1-tert-butyl 2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2r-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-boc-d-proline methyl ester, r-1-boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-d-proline methyl ester, o1-tert-butyl o2-methyl 2r-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-d-proline-methyl ester, pubchem16716
1277667
1-O-tert-Butyl-2-O-methyl-(2R)-pyrrolidin-1,2-dicarboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)OC
73323-65-6
C11H19NO4
229.276
MFCD00190828
WVDGSSCWFMSRHN-MRVPVSSYSA-N
boc-d-pro-ome, boc-d-proline methyl ester, r-1-tert-butyl 2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2r-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-boc-d-proline methyl ester, r-1-boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-d-proline methyl ester, o1-tert-butyl o2-methyl 2r-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-d-proline-methyl ester, pubchem16716
1277667
1-O-tert-Butyl-2-O-methyl-(2R)-pyrrolidin-1,2-dicarboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)OC
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
N-Boc-D-Prolin-Methylester ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der für organische Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-proline methyl ester
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO.
Formelmasse 229.27
Reinheit (%) 95%