Learn More
N-Boc-D-Serinmethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497808
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15497808 5 g 5 Gramm
15407818 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497808 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61296.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 95715-85-8 | C9H17NO5 | 219.237 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95715-85-8
Summenformel C9H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 219.237
MDL-Nummer MFCD00270516
InChI-Schlüssel SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-ser-ome, boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine methyl ester, boc-d-serinemethyl ester, n-boc-d-serinemethylester, --methyl n-boc-d-serinate, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-d-serinate
PubChem CID 377723
IUPAC-Name Methyl (2R)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-serine methyl ester
Siedepunkt 215°C
Farbe Farblos bis Gelb
Brechungsindex 1.453
Dichte 1.080 g/mL
Menge 5 g
Flammpunkt 113°C (235°F)
Formelmasse 219.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig