Learn More
N-Boc-D-tert-Leucin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-D-tert-leucine |
| IUPAC-Name | (2R)-3,3-dimethyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 231.29 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Fest |