Learn More
N-Boc-D-Threonin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15440449 5 g 5 Gramm
15450449 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440449 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63647.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 55674-67-4 | C9H17NO5 | 219.24 g/mol
It is known to inhibit growth and cell wall synthesis of Mycobacterium smegmatis. Also used as a synthetic intermediate for the production of chiral antibiotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist bekannt, um Wachstum und Zellwandsynthese von Mycobacterium smegmatis zu hemmen. Wird auch als synthetisches Zwischenprodukt für die Herstellung chiraler Antibiotika verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55674-67-4
Summenformel C9H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 219.24
MDL-Nummer MFCD00037807
InChI-Schlüssel LLHOYOCAAURYRL-NTSWFWBYSA-N
Synonym boc-d-thr-oh, boc-d-threonine, n-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, n-boc-d-threonine, 2r,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, d-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, pubchem14945, boc-d-thr
PubChem CID 6992541
IUPAC-Name (2R,3S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
SMILES C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-threonine
Beilstein 2051734
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 5 g
Formelmasse 219.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest