Learn More
N-Boc-ethylendiamin 98 %, kann bis zu 5% tert-Butanol enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369955 5 g 5 Gramm
11379955 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19947.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57260-73-8 | C7H16N2O2 | 160.22 g/mol
N-Boc-ethylenediamine is used in the synthesis of thyronamine derivatives. It is also used in the preparation of (2-isothiocyanato-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester by reacting with carbon disulfide. Further, it is used in both oligonucleotide and peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-Ehylendiamin wird bei der Synthese von Thyronaminderivaten verwendet. Wird zudem bei der Herstellung von (2-isothiocyanato-ethyl)-Carbaminsäure-ert-Butylester durch Reaktion mit Kohlenstoffdsulfid verwendet. Darüber hinaus Verwendung in der Synthese von sowohl Oligonukleotiden als auch von Peptiden.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol und Chloroform. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57260-73-8
Summenformel C7H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.22
MDL-Nummer MFCD00191871
InChI-Schlüssel AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
PubChem CID 187201
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-aminoethyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-ethylenediamine
Siedepunkt 72°C (0.1mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 5 % tert-Butanol enthalten
Brechungsindex 1.457
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1932330
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol and chloroform. Slightly miscible with water.
Dichte 1.016
Menge 5 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Formelmasse 160.22
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 98%