Learn More
N-Boc-Gamma-Aminobuttersäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026418
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11470527 1 g 1 Gramm
11480527 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11470527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22407.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 57294-38-9 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57294-38-9
Summenformel C9H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
MDL-Nummer MFCD00037313
InChI-Schlüssel HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-gaba-oh, n-boc-gamma-aminobutyric acid, boc-gamma-abu-oh, 4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 4-boc-amino butyric acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid, 4-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, boc-gaba, 4-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid
PubChem CID 294894
IUPAC-Name 4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-gamma-aminobutyric acid
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Menge 1 g
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) ≥98%