Learn More
N-BOC-Glycin-Methyleester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10736095 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10736095 25 mL Glasflasche -
10473074 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736095 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399380250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31954-27-5 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31954-27-5
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.211
MDL-Nummer MFCD00038267
InChI-Schlüssel PHUZOEOLWIHIKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-glycine methyl ester, boc-gly-ome, n-tert-butoxycarbonyl glycine methyl ester, n-boc-glycine methyl ester, boc-glycinemethylester, methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, methyl n-tert-butoxycarbonyl glycinate, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl tert-butoxycarbonyl amino acetate
PubChem CID 637609
IUPAC-Name Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-Glycine methyl ester
Siedepunkt 190.0°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.2800g/mL
Menge 25 mL
Flammpunkt 109°C
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 97%
Relative Dichte 1.28