Learn More
N-Boc-Glycylglycin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-glycylglycine |
| Farbe | Weiß |
| Strukturformel | (CH3)3COCONHCH2CONHCH2CO2H |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 232.23 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Pulver |