Learn More
N-Boc-L-Asparaginsäure 1-tert-Butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448928
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15448928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62425.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 34582-32-6 | C13H23NO6 | 289.328 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34582-32-6
Summenformel C13H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 289.328
MDL-Nummer MFCD00038272
InChI-Schlüssel RAUQRYTYJIYLTF-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-asp-otbu, boc-l-aspartic acid 1-tert-butyl ester, s-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-tert-boc-l-aspartic acid tert-butyl ester, 3s-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-oxo-butanoic acid, 3s-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp-otbu, boc-asp-o-t-butyl, pubchem12140, boc-aspartic acid-otbu
PubChem CID 7010517
IUPAC-Name (3S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Farbe Weiß
Beilstein 4191701
Menge 1 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 289.32
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver