Learn More
N-Boc-L-Asparaginsäure 1-tert-Butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester |
| Farbe | Weiß |
| Beilstein | 4191701 |
| Menge | 1 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Formelmasse | 289.32 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Pulver |