Learn More
N-Boc-L-Beta-Glutaminsäure5-Benzylester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448757 250 mg 250 Milligramm
15438757 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52191.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 254101-10-5 | C17H23NO6 | 337.372 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 254101-10-5
Summenformel C17H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 337.372
MDL-Nummer MFCD01862861
InChI-Schlüssel FAFJSSKTLCNWRJ-CYBMUJFWSA-N
Synonym boc-beta-hoasp obzl-oh, boc-l-beta-glutamic acid 5-benzyl ester, boc-beta-glu obzl-oh, boc-, a-hoasp obzl-oh, r-5-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 3r-5-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, fmoc-asparaginol, boc-beta-homoaspartic acid obzl, ambotzbaa6150, boc-hoasp obzl-oh
PubChem CID 2761513
IUPAC-Name (3R)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxo-5-phenylmethoxypentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-beta-glutamic acid 5-benzyl ester
Beilstein 8430789
Menge 250 mg
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) 95%