missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-L-beta-prolinol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7038724
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
199174-24-8
C10H19NO3
201.266
MFCD03094726
HKIGXXRMJFUUKV-QMMMGPOBSA-N
s-tert-butyl 3-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, s-1-boc-3-hydroxymethyl pyrrolidine, s-1-boc-3-hydroxymethyl-pyrrolidine, s-3-hydroxymethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3s-3-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-s-3-hydroxymethyl pyrrolidine, s-1-boc-3-pyrrolidinemethanol, s-n-boc-pyrrolidine-3-methanol, 1-boc-3 s-hydroxymethyl pyrrolidine
1514341
Tert-butyl (3S)-3-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)CO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
199174-24-8
C10H19NO3
201.266
MFCD03094726
HKIGXXRMJFUUKV-QMMMGPOBSA-N
s-tert-butyl 3-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, s-1-boc-3-hydroxymethyl pyrrolidine, s-1-boc-3-hydroxymethyl-pyrrolidine, s-3-hydroxymethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3s-3-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-s-3-hydroxymethyl pyrrolidine, s-1-boc-3-pyrrolidinemethanol, s-n-boc-pyrrolidine-3-methanol, 1-boc-3 s-hydroxymethyl pyrrolidine
1514341
Tert-butyl (3S)-3-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)CO

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-beta-prolinol
Dichte 1.084
Siedepunkt 285°C to 289°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) ≥97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'