Learn More
Nα-BOC-L-Histidin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10127803 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10127803 1 g Glasflasche 1 Gramm
10530024 5 g Glasflasche 5 Gramm
10607684 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10127803
Marke: Thermo Scientific Acros 275590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17791-52-5 | C11H17N3O4 | 255.274 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17791-52-5
Summenformel C11H17N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 255.274
InChI-Schlüssel AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-his-oh, n-boc-l-histidine, boc-l-histidine, tert-butyloxycarbonyl-l-histidine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, nalpha-boc-l-histidine, boc-l-his-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 87308
IUPAC-Name (2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nα-BOC-L-Histidine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung +24.5° to +26.5° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Spezifischer Drehzustand +25.5° (25°C c=1,methanol)
Menge 1 g
Formelmasse 255.27
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen