Learn More
N-Boc-L-Histidinmethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499058 1 g 1 Gramm
15419068 250 mg 250 Milligramm
15409068 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62545.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2488-14-4 | C12H19N3O4 | 269.301 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2488-14-4
Summenformel C12H19N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 269.301
MDL-Nummer MFCD00167635
InChI-Schlüssel RWEVEEORUORBAX-VIFPVBQESA-N
Synonym boc-his-ome, nalpha-boc-l-histidine methyl ester, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate, n-boc-l-histidine methyl ester, na-boc-l-histidine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-histidine methyl ester, l-histidine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoate
PubChem CID 7017200
IUPAC-Name Methyl (2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-histidine methyl ester
Menge 1 g
Formelmasse 269.3
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest