Learn More
N-Boc-L-Phenylalanin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-phenylalanine |
| CAS | 13734-34-4 |
| Summenformel | C14H19NO4 |
| Synonym | N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-Phenylalanine, tert-Butoxycarbonyl-L-phenylalanine, (2S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropionic Acid; |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 265.3 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 265.1314 |
| Mehr anzeigen |