missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-L-Prolin-Methyl-Ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7040189
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2766-43-0
C9H17NO5
219.237
MFCD00191869
SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
boc-ser-ome, boc-l-serine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine methyl ester, n-boc-l-serine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-l-ser-ome, methyl tert-butoxycarbonyl-l-serinate, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-ser-ome; boc-l-serine methyl ester
7019177
Methyl-(2S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoat
CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2766-43-0
C9H17NO5
219.237
MFCD00191869
SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
boc-ser-ome, boc-l-serine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine methyl ester, n-boc-l-serine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-l-ser-ome, methyl tert-butoxycarbonyl-l-serinate, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-ser-ome; boc-l-serine methyl ester
7019177
Methyl-(2S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoat
CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC

N-tert-Butoxycarbonyl-L-serine Methyl Ester is an amino acid derivative used in the preparation of Tn antigen, L-glutamic acid p-nitroanilide analogs and new biomedical polymers having Serine and Threonine side groups.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
N-tert-butoxycarbonyl-L-Serin Methylester ist ein Aminosäurederivat, das bei der Herstellung von Tn-Antigen, L-Glutaminsäure p-nitroanilide-Analoga und neuen biomedizinischen Polymeren mit Serin- und Threonin-Nebengruppen verwendet wird.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-serine methyl ester
Dichte 1.082
Flammpunkt 113°C (235°F)
Strukturformel HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Brechungsindex 1.4525
Menge 2 g
Beilstein 3545389
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung −18° (c=5 in Methanol)
Formelmasse 219.23
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'