Learn More
N-BOC-L-tert-Leucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776606 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10468172 1 g Glasflasche 1 Gramm
10180762 5 g Glasflasche 5 Gramm
10340634 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10468172
Marke: Thermo Scientific Acros 368010010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 62965-35-9 | C11H21NO4 | 231.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62965-35-9
Summenformel C11H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 231.29
MDL-Nummer MFCD00065574
InChI-Schlüssel LRFZIPCTFBPFLX-JLDDOWRYNA-N
Synonym n-boc-l-tert-leucine, boc-tle-oh, boc-l-tert-leucine, s-n-tert-butoxycarbonyl-tert-leucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, boc-l-alpha-t-butylglycine, boc-alpha-t-butylglycine, boc-tbu-gly-oh, boc-l-tle-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-tert-leucine
PubChem CID 2734668
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-L-tert-Leucine
Schmelzpunkt 118.0°C to 121.0°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung -4.0° to -5.0° (20°C, 589nm) (c=1, acetic acid)
IUPAC-Name () -2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3,3-Dimethylbutansäure
Menge 1 g
Formelmasse 231.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver