Learn More
N-Boc-N-Methyl-1,3-Diaminopropan, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane |
| Farbe | Gelb |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 188.27 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Flüssig |