Learn More
N-Boc-N-Methyl-D-Valin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418958
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15418958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62443.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89536-85-6
Summenformel C11H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 231.29
MDL-Nummer MFCD00076996
InChI-Schlüssel XPUAXAVJMJDPDH-MRVPVSSYSA-N
Synonym boc-n-methyl-d-valine, r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, boc-d-meval-oh, boc-n-me-d-val-oh, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-d-valine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzbaa1045, boc-nalpha-methyl-d-valine, boc-n-alpha-methyl-d-valine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-d-valine
PubChem CID 7018800
IUPAC-Name (2R)-3-methyl-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]butansäure
SMILES CC(C)[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-N-methyl-D-valine
Menge 250 mg
Formelmasse 231.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest