Learn More
N-Boc-N-Methyl-L-Valin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499248 1 g 1 Gramm
15409258 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62771.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 45170-31-8 | C11H21NO4 | 231.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 45170-31-8
Summenformel C11H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 231.29
MDL-Nummer MFCD00038760
InChI-Schlüssel XPUAXAVJMJDPDH-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-n-me-val-oh, boc-n-methyl-l-valine, n-boc-n-methyl-l-valine, boc-meval-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, l-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzbaa1272, n-boc-n-methylvaline, pubchem12254
PubChem CID 7010608
IUPAC-Name (2S)-3-methyl-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]butansäure
SMILES CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-N-methyl-L-valine
Beilstein 2646180
Menge 1 g
Formelmasse 231.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest