Learn More
n-Boc-n-Methylethylendiamin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442938
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15442938 1 mL 1 Milliliter
15432938 5 mL 5 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15442938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56456.XF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121492-06-6
Summenformel C8H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.244
MDL-Nummer MFCD01317789
InChI-Schlüssel QYJVBVKFXDHFPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-n-methylethylenediamine, n-2-aminoethyl-n-methyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-2-aminoethyl-n-methylamine, tert-butyl n-2-aminoethyl-n-methylcarbamate, n-boc-n-methyl-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethyl methyl carbamate, 2-n-boc-n-methylamino ethylamine, n-2-aminoethyl-n-methylcarbamicacidtert-butylester, n-boc-n-methyl ethylenediamine
PubChem CID 2756424
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-aminoethyl)-N-methylcarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-N-methylethylenediamine
Brechungsindex 1.447
UN-Nummer UN2735
Beilstein 3588326
Dichte 0.975
Menge 1 mL
Flammpunkt >100°C (212°F)
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) ≥97%