Learn More
N-α-BOC-N-β-Xanthenyl-L-Asparagin, 96 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4258791
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
65420-40-8
C22H24N2O6
412.44
MFCD00066157
YMGDQLXBNMRJMR-UHFFFAOYNA-N
boc-asn xan-oh, s-4-9h-xanthen-9-yl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-n-beta-xanthyl-l-asparagine, n-boc-n-xanthyl-l-asparagine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-xanthen-9-yl carbamoyl propanoic acid, ambotzbaa1070, pubchem18926, nalpha-boc-nbeta-xanthenyl-l-asparagine, n alpha-boc-n gamma-9-xanthenyl-l-asparagine
7017974
(2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-(9H-xanthen-9-ylamino)butansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12)C(O)=O
65420-40-8
C22H24N2O6
412.44
MFCD00066157
YMGDQLXBNMRJMR-UHFFFAOYNA-N
boc-asn xan-oh, s-4-9h-xanthen-9-yl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-n-beta-xanthyl-l-asparagine, n-boc-n-xanthyl-l-asparagine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-xanthen-9-yl carbamoyl propanoic acid, ambotzbaa1070, pubchem18926, nalpha-boc-nbeta-xanthenyl-l-asparagine, n alpha-boc-n gamma-9-xanthenyl-l-asparagine
7017974
(2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-(9H-xanthen-9-ylamino)butansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Chemischer Name oder Material N-α-BOC-N-β-Xanthenyl-L-asparagine
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 170°C to 172°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung 9.5
Formelmasse 412.45
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N-alpha-BOC-N-beta-Xanthenyl-L-asparagine